A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
General description
120 kDa
La protéine REST (RE1-silencing transcription factor), également appelée NRSF (Neuron-restrictive silencer factor), est une protéine inhibitrice qui se lie à l'élément de séquence d'ADN du NRSE (Neuron-restrictive silencer element). La liaison entre la REST et le NRSE réprime la transcription des gènes neuronaux dans les cellules non neuronales. Bien que la protéine REST soit surtout exprimée dans les tissus non neuronaux, elle est également exprimée dans les neurones en développement ainsi qu'à de faibles niveaux dans le cerveau. La REST contient neuf domaines à doigt de zinc. Elle existe également sous une forme tronquée à l'extrémité C-terminale, obtenue par épissage alternatif. Cette variante, la REST4, contient cinq des domaines à doigts de zinc ; elle se lie faiblement à l'ADN, mais est néanmoins transportée dans le noyau. La REST s'associe aux protéines mSin3 et HDAC dans les myocytes ventriculaires. Cette association laisse supposer que la REST intervient en dehors du système nerveux. La régulation négative de la REST, qui se produit normalement lors de la différenciation neuronale, est nécessaire au bon développement de certaines classes de neurones. La protéine REST est nécessaire pour réprimer l'expression des gènes neuronaux in vivo, à la fois dans les tissus extraneuronaux et dans les tissus neuronaux indifférenciés.
Immunogen
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 801-1097 de la protéine REST humaine.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-REST a été validée en WB pour la détection de la protéine REST.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Neurosciences de la signalisation
Facteurs de transcription
Neurosciences de la signalisation
Biochem/physiol Actions
Reconnaît la protéine REST
Physical form
Produit purifié par affinité pour son antigène
Sérum de lapin purifié par affinité, dans du PBS avec 0,07 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Preparation Note
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine REST dans des extraits nucléaires de cellules HeLa, Raji et Jurkat.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine REST dans des extraits nucléaires de cellules HeLa, Raji et Jurkat.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-REST
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1