Principaux documents
07-817
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-glycogène synthase (Ser641/Ser645)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Glycogen synthase 1, GYS1, GS
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer641/pSer645)
Informations sur le gène
human ... GYS1(2997)
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec le rat en raison des homologies de séquence (100 %), mais n'ont pas été testées.
Glycogène synthase phosphorylée au niveau des résidus sérine 641 et 645
Immunogène
Peptide correspondant à la région d'acides aminés encadrant la phospho-glycogène synthase (Ser641/Ser645) humaine, de souris et de rat.
Application
L'anticorps anti-phospho-glycogène synthase (Ser641/Ser645) est un anticorps dirigé contre la phospho-glycogène synthase (Ser641/Ser645) pour une utilisation en WB.
Sous-domaine de recherche
Insuline/Signalisation énergétique
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert.
Description de la cible
85 kDa
Forme physique
IgG polyclonale de lapin purifiée dans du PBS de Dulbecco, (pH 7,3) avec 1,0 mg/ml de BSA, 0,05 % d'azoture de sodium et 50 % de glycérol.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Laura Marr et al.
Nature communications, 13(1), 3372-3372 (2022-06-12)
Glycogen is the major glucose reserve in eukaryotes, and defects in glycogen metabolism and structure lead to disease. Glycogenesis involves interaction of glycogenin (GN) with glycogen synthase (GS), where GS is activated by glucose-6-phosphate (G6P) and inactivated by phosphorylation. We
Tom A Gardiner et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(13), 8008-8018 (2016-01-01)
It is widely held that neurons of the central nervous system do not store glycogen and that accumulation of the polysaccharide may cause neurodegeneration. Since primary neural injury occurs in diabetic retinopathy, we examined neuronal glycogen status in the retina
C T Shearn et al.
Biochemistry, 50(19), 3984-3996 (2011-03-29)
The production of reactive aldehydes such as 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE) is a key component of the pathogenesis in a spectrum of hepatic diseases involving oxidative stress such as alcoholic liver disease (ALD). One consequence of ALD is increased insulin resistance in
Sophia Maschalidi et al.
Nature, 606(7915), 776-784 (2022-05-26)
Chronic non-healing wounds are a major complication of diabetes, which affects 1 in 10 people worldwide. Dying cells in the wound perpetuate the inflammation and contribute to dysregulated tissue repair1-3. Here we reveal that the membrane transporter SLC7A11 acts as
Cole D Davidson et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(8), bvab102-bvab102 (2021-07-15)
Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy, and the global incidence has increased rapidly over the past few decades. Anaplastic thyroid cancer (ATC) is highly aggressive, dedifferentiated, and patients have a median survival of fewer than 6 months. Oncogenic
Articles
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.