07-633
Anti-HNF3β/FOXA2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-HNF-3-beta, Anti-HNF3B, Anti-TCF3B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
MLE 12 nuclear extracts, human liver lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1