Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
07-627
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H2A.X
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H2AC21(317772)
Description générale
L'histone H2AX (UniProt : P16104 ; aussi appelée H2a/x, ou histone H2A.X) est codée par le gène H2AFX (aussi dénommé H2AX) (identifiant du gène : 3014) chez l'homme. Les histones sont des protéines nucléaires basiques hautement conservées qui sont responsables de la structure de la chromatine sous forme de nucléosome chez les eucaryotes. Elles jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN, la réplication de l'ADN et la stabilité chromosomique. L'accessibilité de l'ADN est régulée par l'intermédiaire d'un ensemble complexe de modifications post-traductionnelles des histones, aussi appelé code des histones, et du remodelage des nucléosomes. Deux molécules de chacune des quatre histones de cœur (H2A, H2B, H3 et H4) forment un octamère, autour duquel l'ADN est enroulé sous forme d'unités répétitives, appelées nucléosomes, limitant l'accès à l'ADN de la machinerie cellulaire qui a besoin d'ADN comme matrice. L'histone H2A.X est une variante de la famille d'histones H2A qui se distingue des autres histones H2A de par sa séquence carboxy-terminale unique. Cette queue C-terminale est phosphorylée suite aux cassures de l'ADN double brin après une irradiation ou après l'apoptose. Cette séquence unique est hautement conservée tout au long de l'évolution des eucaryotes et est rapidement phosphorylée par l'ATM ou l'ATR en réponse aux cassures des doubles brins d'ADN. La phosphorylation de H2A.X est essentielle à la formation d'un complexe réparateur stable sur le site d'altération de l'ADN.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte spécifiquement l'histone H2A.X dans les cellules humaines. Il cible un épitope de 15 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide de synthèse (CSATVGPKAPSGGKKA) conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés 121-135 de l'histone H2A.X humaine, avec ajout d'une cystéine N-terminale à des fins de conjugaison. 13 acides aminés sur les 15 de la séquence immunisante humaine sont identiques chez la souris.
Application
Analyse par immunohistochimie (paraffine) : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'histone H2A.X dans des coupes de tissu de pancréas et de côlon humains.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter l'histone H2A.X parmi des protéines recombinantes H2A et H2A.X.
L'anticorps anti-histone H2A.X, réf. 07-627, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible l'histone H2A.X et qui a été testé en immunohistochimie (paraffine) et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter l'histone H2A.X dans du lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
~15 kDa ; poids calculé : 15,15 kDa.
Forme physique
Antisérum de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-inducible factor-dependent extension of the replicative life span during hypoxia.
Bell, EL; Klimova, TA; Eisenbart, J; Schumacker, PT; Chandel, NS
Molecular and cellular biology null
Identification of functionally relevant histidine residues in the apoptotic nuclease CAD.
G Meiss,S R Scholz,C Korn,O Gimadutdinow,A Pingoud
Nucleic Acids Research null
Telomerase inhibitor Imetelstat (GRN163L) limits the lifespan of human pancreatic cancer cells.
Burchett, KM; Yan, Y; Ouellette, MM
Testing null
H2AX chromatin structures and their response to DNA damage revealed by 4Pi microscopy.
Bewersdorf, J; Bennett, BT; Knight, KL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Zhijun Qiu et al.
Scientific reports, 7, 43156-43156 (2017-02-23)
Gross chromosomal rearrangements (GCRs), including translocations, inversions amplifications, and deletions, can be causal events leading to malignant transformation. GCRs are thought to be triggered by DNA double strand breaks (DSBs), which in turn can be spontaneous or induced by external