Merck
07-618
Anti-SF-1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-AD4BP, Anti-FTZ1, Anti-FTZF1, Anti-POF7, Anti-SF-1, Anti-SF1, Anti-SPGF8, Anti-SRXX4, Anti-SRXY3, Anti-hSF-1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
48
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
53 kDa
Steroidogenic factor-1 (SF-1) regulates multiple genes involved in the adrenal and gonadal development and in the biosynthesis of a variety of hormones, including adrenal and gonadal steroids, anti-Mullerian hormone (AMH), and gonadotropins. SF-1 belongs to the fushi tarazu factor-1 (FTZ-F1) subfamily of orphan nuclear receptors. In the adult ovary, SF-1 localizes to theca/interstitial cells.
Immunogen
DNA binding domain of SF-1 from mouse, produced in E. coli as a GST fusion protein and partially purified via GST-agarose column chromatography
Application
&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biochem/physiol Actions
Recognizes SF-1.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A, dans une solution contenant 30 % de glycérol, de la Tris-glycine 0,07 M (pH 7,4), du NaCl 105 mM et 0,035 % d'azoture de sodium (conservateur).
Produit purifié sur protéine A
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Y1 cells
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Steroidogenic factor-1 is an essential transcriptional activator for gonad-specific expression of promoter I of the rat prolactin receptor gene
Hu, Z, et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 14263-14271 (1997)
Steroidogenic factor-1: a key regulator of gonadotroph gene expression
Fowkes, R C and Burrin, J M
The Journal of Endocrinology, 177, 345-350 (2003)
Hormonal regulation of microRNA expression in steroid producing cells of the ovary, testis and adrenal gland.
Hu, Z; Shen, WJ; Cortez, Y; Tang, X; Liu, LF; Kraemer, FB; Azhar, S
Testing null