A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
188
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PARD3(56288), PHIP(55023)
General description
Env. 180, 150 et 100 kDa
PAR3 est une protéine servant d'adaptateur dans la division cellulaire asymétrique et les processus de polarisation cellulaire. Elle pourrait jouer un rôle central dans la formation des jonctions serrées au niveau des épithéliums. Son association avec PARD6B pourrait empêcher l'interaction de PAR3 avec F11R/JAM1, empêchant ainsi l'assemblage des jonctions serrées. Le complexe PARD6-PAR3 relie les petites Rho GTPases liées au GTP aux protéines kinases C atypiques. PAR3 interagit avec PARD6A et PARD6B. L'isoforme 2 interagit avec PRKCZ, mais pas l'isoforme 3. PAR3 interagit avec PRCKI. PAR3 associé à PARD6A ou PARD6B, et à PRKCI ou PRKCZ, forme un complexe avec CDC42 ou RAC1. PAR3 interagit avec F11R/JAM1. Des anticorps contre PAR3 sont présents dans les sérums de patients atteints de lymphomes des lymphocytes T cutanés.
Immunogen
Protéine de fusion à la GST correspondant aux résidus 457 à 744 de la protéine PAR-3 de souris (numéro d'accession AY02657).
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Structure cellulaire
Immunocytochimie :
un laboratoire indépendant a utilisé un précédent lot de cet anticorps et a montré une coloration immunologique positive de PAR-3 dans des cellules MDCK fixées au paraformaldéhyde à 3 %, puis perméabilisées au Triton X-100 à 0,1 %.
un laboratoire indépendant a utilisé un précédent lot de cet anticorps et a montré une coloration immunologique positive de PAR-3 dans des cellules MDCK fixées au paraformaldéhyde à 3 %, puis perméabilisées au Triton X-100 à 0,1 %.
L'anticorps anti-Partitioning-defective 3 est un anticorps dirigé contre la protéine de défaut de partition 3 (Partitioning-defective 3) dont l'utilisation en IC et en WB a fait l'objet plus de 20 publications.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Cytosquelette
Biochem/physiol Actions
Reconnaît les 3 isoformes d'épissage de PAR-3, de PM env. 180, 150 et 100 kDa.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans une solution contenant 0,014 M de tampon phosphate à pH 7,6, 0,175 M de NaCl, 0,07 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Format : purifié
Produit purifié par affinité.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules 3T3/A31, A431 et HeLa en tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter les isoformes de PAR-3 dans des lysats de cellules 3T3/A31, A431 et HeLa en tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter les isoformes de PAR-3 dans des lysats de cellules 3T3/A31, A431 et HeLa en tampon RIPA.
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABS174
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1