Merck
07-224
Anticorps anti-phospho-STAT2 (Tyr689)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Anti-IMD44, Anti-Anti-ISGF-3, Anti-Anti-P113, Anti-Anti-PTORCH3, Anti-Anti-STAT113
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
IP, WB, inhibition assay
Citations:
95
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr689)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
General description
Le transducteur de signal et activateur de transcription 2 (UniProt : Q9WVL2 ; également connu sous le nom de STAT2) est codé par le gène Stat2 (identifiant du gène : 20847) chez les espèces murines. La voie de signalisation JAK-STAT joue un rôle important dans la prolifération, la différenciation, la migration et la mort des cellules. C'est le principal mécanisme de signalisation d'un grand nombre de cytokines et de facteurs de croissance. Chez les mammifères, sept STAT différentes ont été identifiées. Elles possèdent un résidu tyrosine conservé près de l'extrémité C-terminale, lequel est phosphorylé par les JAK, ce qui permet la dimérisation des STAT par interaction avec un domaine SH2 conservé. Dans leur forme latente, les STAT sont situées dans le cytoplasme ; après phosphorylation, elles sont transportées dans le noyau via un mécanisme dépendant de l'importine 5. Dans le noyau, les STAT sous forme de dimères se lient à des séquences régulatrices spécifiques afin d'activer ou de réprimer la transcription de gènes cibles. La fonction principale de la protéine STAT2 consiste à médier la signalisation de l'IFN-/β. La liaison de l'interféron de type I aux récepteurs de la surface cellulaire entraîne l'activation des kinases JAK, ce qui provoque la phosphorylation des résidus tyrosine des protéines STAT1 et STAT2. Les STAT phosphorylées forment des dimères et s'associent à IRF9/ISGF3G pour constituer un complexe appelé facteur de transcription ISGF3, qui pénètre dans le noyau. Le complexe ISGF3 se lie à l'élément de réponse stimulé par l'IFN (ISRE) pour activer la transcription des gènes stimulés par l'interféron. La protéine STAT2 jouerait également un rôle de régulation de la fission mitochondriale en modulant la phosphorylation de DNM1L au niveau de la sérine 616 et de la sérine 637 ; qui respectivement activent et inactivent l'activité GTPase de DNM1L. (réf. : Lee, CJ., et al. (2020). Exp. Mol. Med. 52(9); 1526-1536; Sahani, R., et al. (2015). Brain. 138(10); 2834-2846; Bluyssen, HA., and Levy, DE. (1997). 272(7); 4600-4605).
Poids réel (observé) : env. 110 kDa ; poids théorique (calculé) : 105,42 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 9 acides aminés entourant la phosphotyrosine 689 de la moitié C-terminale de la protéine STAT2 murine.
Application
Applications testées
  • Analyse par immunoprécipitation : 10 µg d'un lot représentatif a permis de précipiter la protéine phospho-STAT2 (Tyr689) dans un lysat de cellules HeLa stimulées par l'interféron et l'interféron
  • Analyse de l'inhibition peptidique : la détection des bandes cibles dans le lysat de cellules HeLa stimulées par l'interféron et l'interféron a été inhibée par le préblocage d'un lot représentatif avec le phosphopeptide immunogène ; le non-phosphopeptide correspondant n'a pas eu cet effet.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
L'anticorps anti-phospho-STAT2 (Tyr689), réf. 07-224, est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter la protéine STAT2 phosphorylée au niveau de la tyrosine 689 et a été testé pour une utilisation en immunoprécipitation, dans les tests d'inhibition de peptide et en western blotting.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la protéine STAT2 phosphorylée au niveau de la tyrosine 689.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des cellules HeLa stimulées par interféron et . Analyse par western blotting (WB) : une dilution au 1/200e de cet anticorps a permis de détecter la protéine STAT2 phosphorylée au niveau de la tyrosine 689 dans des cellules HeLa stimulées par l'interféron (0,3 ng/ml pendant 16 h) et l'interféron (2 000 U/ml pendant 20 minutes).
Témoin
Lysat de cellules HeLa traitées à l'IFN-gamma, puis à l'IFN-alpha
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c