Accéder au contenu
07-2192
Anticorps anti-phospho-TBK1 (Ser172)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase TBK1, NF-kappa-B-activating kinase, T2K, TANK-binding kinase 1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer172)
Gene Information
human ... TBK1(29110)
General description
La TBK, également nommée kinase NAK associée à la kinase IκB (IKK), appartient à la famille des sérine-thréonine IKK kinases et semble jouer un rôle dans l'activation du complexe NF-kappa-B (NF-κB). Le complexe protéique NF-κB est inhibé par les protéines I-kappa-B (IKB) qui inactivent NF-κB en le piégeant dans le cytoplasme. La phosphorylation des résidus de sérine au niveau des protéines IKB par les kinases IKB les marque pour destruction par la voie de l'ubiquitination, entraînant l'activation et la translocation nucléaire du complexe NFKB. La protéine codée par ce gène est similaire aux IKB kinases et peut induire l'activation de NF-κB en réponse à certains facteurs de croissance. Par exemple, la protéine peut former un complexe avec la protéine IKB, TANK et TRAF2, et libérer l'inhibition de NF-κB par TANK.
Poids réel (observé) : env. 90 kDa
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine TBK1 humaine phosphorylée au niveau de la Ser172.
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho-TBK1 a été validée en western blotting pour la détection de la protéine phospho-TBK1.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la sous-unité TBK1 phosphorylée au niveau de la Ser172.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293 traitées et non traitées à l'EGF.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter TBK1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 traitées et non traitées à l'EGF.
Témoin
Lysats de cellules HEK293 traitées et non traitées à l'EGF
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c