Merck
07-1234
Anticorps anti-Notch 2 (NT)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor, Notch (Drosophila) homolog, Notch 2, Notch homolog 2 (Drosophila)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
12
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (14/15 immuongen sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH2(4853)
General description
Notch est une famille de récepteurs transmembranaires à simple passage qui sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique sous forme active et qui sont clivés de manière protéolytique sur un site extracellulaire par une convertase du type furine (clivage S1) dans le réseau trans-golgien, après reconnaissance de la séquence RQRR, avant d'atteindre la membrane plasmique, sous forme d'hétérodimères, pour donner une forme active accessible aux ligands. La famille Notch comprend 4 membres (1-4), dont les ligands incluent les familles de ligands Delta et Jagged. Ces ligands provoquent la protéolyse des protéines Notch pour libérer le domaine intracellulaire. Le clivage donne un fragment N C-terminal (TN) et un fragment N N-terminal (EC). Après liaison du ligand, la molécule est clivée (clivage S2) par l'enzyme de conversion du TNF-alpha (TACE) pour donner un fragment intermédiaire associé à la membrane appelé troncature extracellulaire de Notch (NEXT). Ce fragment est ensuite clivé par la gamma-sécrétase préséniline-dépendante entre gly1743 et val1744 (clivage S3) pour libérer le domaine intracellulaire (NICD) de la membrane. Ce domaine se transloque dans le noyau et initie des événements de transcription en se liant à la protéine de liaison à l'ADN dénommée CSL. Les membres de la famille Notch interviennent dans la différenciation et le développement des cellules.
~72 kDa
Immunogen
Peptide de synthèse tiré de la séquence N-terminale de la protéine Notch 2 humaine à domaine intracellulaire de Notch (NICD) clivé.
Épitope : Extrémité N-terminale clivée
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
ELISA :
Une dilution au 1/30 000-1/90 000e d'un précédent lot a été utilisée dans un test ELISA en sandwich standard dirigé contre le peptide immunogène.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Immunohistochimie (paraffine) :
Analyse représentative d'un précédent lot.
Coloration optimale de l'anticorps polyclonal anti-NOTCH-2 : Carcinome squameux.
L'anticorps anti-Notch 2 (extrémité N-terminale) permet de détecter le niveau de Notch 2, et son utilisation a été publiée et validée en ELISA, WB et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biochem/physiol Actions
Aucune autre espèce n'a été testée.
Notch 2, extrémité N-terminale clivée. Cet épitope n'est exposé qu'après clivage par la gamma-sécrétase ; il n'est pas accessible sous sa forme non clivée.
Physical form
Sérum d'IgG polyclonales de lapin dans un tampon contenant du tampon de phosphate de potassium 0,02 M avec du NaCl 0,15 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Preparation Note
Stable pendant 6 mois à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Recommandations d'utilisation : À la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cellules NIH/3T3.
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules NIH/3T3.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de cliver NOTCH2 dans 10 μg de lysats de cellules NIH/3T3.
Other Notes
Remplace : PART AB5713.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c