Accéder au contenu
06-747
Anticorps anti-néomycine phosphotransférase II
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-néomycine II, Anticorps anti-néomycine phosphotransférase, Anticorps anti-néomycine II
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
19
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bacteria
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Env. 30 kDa
La néomycine phosphotransférase II confère une résistance à la kanamycine et à la néomycine chez les bactéries et à la G418 (sulfate de généticine®, G418) dans les cellules de mammifères. Ces antibiotiques se lient aux composants du ribosome et inhibent la synthèse des protéines. La protéine NPT II inhibe ces antibiotiques par la phosphorylation, qui semble interférer avec le transport actif des antibiotiques dans la cellule. L'analyse par immunoblotting des lysats de cellules transfectées avec l'anticorps anti-NPT II peut servir à évaluer l'efficacité de transfection relative dans le cadre d'expériences où plusieurs transfections sont effectuées en parallèle avec différents plasmides.
Immunogen
Néomycine phosphotransférase (NPT) II complète
Application
Analyse par western blotting :
des dilutions allant de 1 à 2 µg/ml d'un précédent lot ont permis de détecter la NPT II dans des lysats (RIPA) de cellules Cos-1 transfectées avec un vecteur pUSE, contenant le gène de résistance à la néomycine.
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
L'anticorps anti-néomycine phosphotransférase II est un anticorps dirigé contre la néomycine phosphotransférase II pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Biochem/physiol Actions
Reconnait la protéine NPT II, poids moléculaire : env. 30 kDa
Physical form
Format : Produit purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant l'ajout de glycérol à 30 %. Liquide à -20 °C.
Produit purifié sur protéine A
Preparation Note
Stable à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à une température comprise entre 2 et 8 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : les variations de température à l'intérieur des congélateurs en dessous d'une température comprise entre 2 et 8 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur des cellules Cos-1 transfectées de manière transitoire.
Analyse par western blotting :
des concentrations allant de 1 à 2 µg/ml d'un précédent lot ont permis de détecter la NPT II dans des lysats (RIPA) de cellules Cos-1 transfectées avec le vecteur pUSE, contenant le gène de résistance à la néomycine.
Témoin
lysats RIPA de cellules Cos-1 transfectées avec le vecteur pUSE, contenant le gène de résistance à la néomycine
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1