Key Documents
06-727
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-FcεRI, sous-unité γ
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCER1A(2205)
Description générale
La sous-unité gamma du récepteur à haute affinité pour l'immunoglobuline epsilon (UniProt P20411 ; également connue sous le nom de Fc-epsilon RI-gamma, chaîne gamma du récepteur au fragment Fc, FcεRI gamma, FcR gamma, sous-unité gamma du récepteur au fragment Fc des IgE) est codée par le gène Fcer1g (également connu sous le nom de Fce1g) (n° "Gene ID" du gène : 25441) chez le rat. FcεRI gamma est une protéine membranaire de type I à passage unique, qui s'associe à diverses chaînes de FcR alpha pour former un complexe de signalisation fonctionnelle régulant plusieurs aspects de la réponse immunitaire. La sous-unité gamma joue un rôle critique en permettant au récepteur au Fc des IgE d'atteindre la surface cellulaire. FcεRI gamma se trouve exclusivement sur les mastocytes et les basophiles. Chez les rongeurs, Fc epsilon RI est un complexe tétramère de sous-unités non liées par covalence : une sous-unité alpha liant les IgE, une sous-unité bêta et un dimère de sous-unités gamma liées par des ponts disulfure. Lorsque des allergènes multivalents se lient à l'IgE elle-même liée au récepteur, il en résulte une agrégation des récepteurs qui entraîne la libération de médiateurs responsables des symptômes allergiques. (Réf. : Blank, U., et al. (1989). Nature 337(6203); 187-189).
Spécificité
La réactivité croisée avec d'autres espèces n'a pas été testée.
Reconnaît de manière spécifique la sous-unité γ de FcεRI, PM 10 kDa.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à 7 acides aminés de la région C-terminale de la sous-unité gamma du FcεRI de rat.
Application
Analyse par cytométrie en flux : 0,1 µg d'un lot représentatif a permis de détecter la sous-unité gamma de FcεRI dans des cellules de leucémie basophile de rat.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-FcεRI, sous-unité gamma, n° cat. 06-727, est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter la sous-unité γ de FcεRI et a été testé pour une utilisation en western blot et cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules RBL en tampon RIPA.
Analyse par western blot : 0,5 à 2 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la sous-unité γ de FcεRI dans des lysats de cellules RBL en tampon RIPA.
Description de la cible
30 kDa
Forme physique
Anticorps IgG polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation (Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azide de sodium 0,05 %) et 30 % de glycérol.
Format : Purifié
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules RBL
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the
The human megakaryocytic cell line UT-7/TPO expresses functional platelet agonist signals mediated through GPVI and thromboxane receptor.
Tatsuya Kawaguchi,Ryuji Hashimoto,Hiroshi Yokota
Cell Biology International null
Bernhard Kerscher et al.
European journal of immunology, 46(2), 381-389 (2015-11-13)
The C-type lectin receptor (CTLR), Clec4d (MCL, CLECSF8), is a member of the Dectin-2 cluster of CTLRs, which also includes the related receptors Mincle and Dectin-2. Like Mincle, Clec4d recognizes mycobacterial cord factor, trehalose dimycolate, and we recently demonstrated its
Functional contributions of the FcepsilonRIalpha and FepsilonRIgamma subunit domains in FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells.
Repetto, B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4876-4883 (1996)
Characterization of the family of dimers associated with Fc receptors (Fc epsilon RI and Fc gamma RIII)?Regional distribution of Na,K-ATPase activity in porcine lens epithelium?PDZ domain interaction controls the endocytic recycling of the cystic fibros
Letourneur, O., et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 147, 2652-2656 (1991)