Key Documents
06-702
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Smad1 (Ser463/465)
Upstate®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, Xenopus, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Informations sur le gène
human ... SMAD1(4086)
Description générale
Les protéines Smad, homologues des protéines Mad ("Drosophila Mothers against dpp") chez les mammifères, interviennent en aval des sérine/thréonine kinases des récepteurs du TGF-β et subissent une phosphorylation des sérines en réponse à l'activation des récepteurs. Suite à la liaison des BMP (protéines de morphogenèse osseuse) ou du TGF-β aux récepteurs surfaciques ciblés, la protéine Smad1 (aussi appelée Madr1 ou JV4-1) est phosphorylée au niveau des résidus Ser 463 et Ser 465. La Smad1 activée s'associe à la Smad4 et subit une translocation jusque dans le noyau, où le complexe Smad1/Smad4 recrute des protéines se liant à l'ADN pour activer la transcription de gènes spécifiques. La liaison des BMP induit la phosphorylation de la Smad1, qui renforce la liaison de cette dernière à la CBP pour stimuler la transcription Smad1-dépendante. En outre, les protéines ALK1 et ALK2 phosphorylent spécifiquement la Smad1 au niveau des résidus situés dans le domaine MH2 et induisent des voies Smad1-dépendantes.
Spécificité
Reconnaît la protéine Smad1 phosphorylée à double sérine (Ser463/465).
Immunogène
Peptide correspondant à (CGGSPHNPISpSVpSGG) et aux acides aminés 455-465 de la protéine Smad1 humaine.
Application
Détectez la protéine phospho-Smad1 (Ser463/465) avec cet anticorps (polyclonal de lapin) anti-phospho-Smad1 (Ser463/465), qui a fait ses preuves en WB.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur du lysat, obtenu dans du tampon RIPA, de cellules P19 (de carcinome embryonnaire de souris) traitées avec de la BMP4.
Description de la cible
65 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules HeLa ou NIH/3T3 traitées avec de la BMP-4.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Arseniy R Morov et al.
Open biology, 6(6) (2016-06-17)
Acquisition of dorsal structures, such as notochord and hollow nerve cord, is likely to have had a profound influence upon vertebrate evolution. Dorsal formation in chordate development thus has been intensively studied in vertebrates and ascidians. However, the present understanding
BMP and activin receptor expression in lens development.
Robbert U de Iongh, Yongjuan Chen, Maria I Kokkinos, John W McAvoy, Robbert U de Iongh et al.
Molecular Vision null
C Gruendler et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 46533-46543 (2001-09-26)
The bone morphogenetic proteins (BMPs) regulate early embryogenesis and morphogenesis of multiple organs, such as bone, kidney, limbs, and muscle. Smad1 is one of the key signal transducers of BMPs and is responsible for transducing receptor activation signals from the
Interaction between Smad1 and p97/VCP in rat testis and epididymis during the postnatal development.
Sevil Cayli,Fikret Erdemir,Seda Ocakli,Bahadir Ungor,Hakan Kesici,Tamer Yener,Huseyin Aslan
Reproductive Sciences null
Signal transduction. Mad about SMADs.
J Wrana et al.
Nature, 388(6637), 28-29 (1997-07-03)