Merck
06-680
Anticorps anti-récepteur des androgènes
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
General description
Le récepteur des androgènes (AR) est un type de récepteur nucléaire qui est activé par la fixation de testostérone ou de dihydrotestostérone, deux hormones androgènes. Le récepteur des androgènes sert principalement de facteur de transcription se liant à l'ADN et régule l'expression génique. Mais il a aussi d'autres fonctions qui n'impliquent pas sa liaison à l'ADN. Le récepteur ressemblant le plus au récepteur des androgènes est le récepteur de la progestérone, ce qui explique pourquoi les progestines à fort dosage peuvent bloquer le récepteur des androgènes.
Poids réel (observé) : ~110 kDa.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à l'extrémité N-terminale du récepteur des androgènes de rat.
Épitope : Cet anticorps reconnaît la région de modulation au sein de l'extrémité N-terminale du récepteur des androgènes.
Application
Analyse par immunoprécipitation : 34 µl d'un lot représentatif ont permis d'immunoprécipiter le récepteur des androgènes à partir de 1000 µg de lysat de cellules LNCaP.
Analyse par cytométrie en flux : Une dilution au 1/300e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur des androgènes dans 0,2x10E6 cellules MCF-7.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter le récepteur des androgènes à partir de cellules DU145 transfectées de manière stable avec un promoteur de PSA de 7 kD, différents vecteurs lentiviraux avec poly-A AR, et un vecteur de ZMIZ1h avec étiquette Flag (Li, X., et al. (2011). PLoS One. 6(9):e25040.).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le récepteur des androgènes dans du tissu d'embryon de rat, du tissu de testicule de rat nouveau-né, et du tissu de testicule de rat adulte (Nation, T., et al. (2010). J Pediatr Surg. 46(8): 1539-1543.).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter le récepteur des androgènes dans des cellules MCF-7 transfectées de manière stable avec le récepteur des androgènes (Ghatge, R. P., et al. (2005). Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine et séquençage : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter le récepteur des androgènes à partir de lysats de cellules LNCaP dans certaines conditions de traitement (Zhao, J. C., et al. (2012). Genome Res. 22(2):322-331.).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur des androgènes dans des cellules LNCaP.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-récepteur des androgènes, clone PG-21, est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter le récepteur des androgènes, aussi appelé récepteur de la dihydrotestostérone ; il a été testé en ICC, IHC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules LNCaP.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur des androgènes dans 10 µg de lysat de cellules LNCaP.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c