Merck
06-503-I
Anticorps anti-caspase 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Caspase-1, CASP-1, Interleukin-1 beta convertase, IL-1BC, Interleukin-1 beta-converting enzyme, ICE, IL-1 beta-converting enzyme, p45
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP1(834)
General description
La caspase 1, également appelée enzyme de conversion de l'IL-1 bêta (ICE), est une enzyme qui clive les cytokines inflammatoires IL-1 bêta et IL-18, libérant les peptides matures actifs. Importante dans la défense contre les agents pathogènes, la caspase 1 intervient également dans l'induction de l'apoptose. Les thymocytes de souris n'exprimant pas la caspase 1 résistent à l'apoptose induite par la voie Fas et le gène de la caspase 1 ressemble au gène pro-apoptotique CED-3 de C. elegans. La caspase 1 est un hétérotétramère composé de deux hétérodimères antiparallèles constitués chacun d'une sous-unité de 20 kDa (p20) et d'une sous-unité de 10 kDa (p10). Son site de clivage préférentiel est la séquence Tyr-Val-Ala-Asp (YVAD). La caspase 1 est fortement exprimée dans la rate et le poumon, mais elle n'est pas présente dans le cerveau.
Poids réel : ~45 kDa. Il existe cinq isoformes connues de 10 à 45 kDa. Cet anticorps reconnait la proenzyme P45 (~45 kDa) et la sous-unité p20 (~20 kDa) des isoformes réduites de la caspase 1 humaine.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la sous-unité p20 de la caspase 1 humaine.
Épitope : sous-unité p20
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la caspase 1 dans des tissus spléniques humains. En outre, une dilution au 1/4000e d'un lot représentatif a permis de détecter la caspase 1 dans des tissus de côlon humains.
L'anticorps anti-caspase 1 est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la caspase 1 et qui a été testé en western blotting et en immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Sous-domaine de recherche
Oncologie
Biochem/physiol Actions
Autres homologies : souris, rat, chien, porc et chat (92 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnait la sous-unité p20 de la caspase 1. Il est susceptible de réagir de façon croisée avec la caspase 5 en raison d'une homologie de séquence de 92 %. Cet anticorps reconnait en outre la proenzyme P45 (~45 kDa) et la sous-unité p20 (~20 kDa) des isoformes réduites de la caspase 1 humaine.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules THP-1
Analyse par western blotting : Une concentration de 5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la caspase 1 dans 10 µg de lysat de cellules THP-1.
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 06-503
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-caspase 1
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c