06-342
Anti-JAK3 Antibody
serum, Upstate®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Jak3(16453)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1