Merck
06-284
Anticorps anti-nitrotyrosine
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anticorps anti-nitrotyrosine, Anticorps de détection, Anticorps de détection anti-nitrotyrosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
378
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La nitryrosine a été identifiée comme un indicateur de lésion cellulaire et d'inflammation, ainsi que de production de NO. Il semblerait que la mesure de la concentration de nitryrosine puisse servir de marqueur pour les dommages dus à la présence de NO dans la cellule. Des études antérieures ont montré que la nitryrosine a été observée dans le cadre de maladies inflammatoires telles que les plaques athéroscléreuses et la polyarthrite rhumatoïde, entre autres.
PM prévu pour le BSA nitraté : 85 kDa
Immunogen
KLH nitratée
Application
  • Analyse par immunocytochimie : dilution au 1/200e d'un lot représentatif détecté dans des cellules A-431 fixées et perméabilisées traitées avec une solution de peroxynitrite 5 mM pendant 15 minutes.
  • Applications d'immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la nitrotyrosine dans des coupes de tissus de cancer du côlon humain, de cerveau humain atteint de la maladie d'Alzheimer et de rein humain diabétique.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon l'utilisateur final
Cet anticorps anti-nitrotyrosine polyclonal de lapin, réf. 06-284 est testé en western blotting, en immunohistochimie et en immunocytochimie, pour détecter la présence de nitrotyrosine.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Maladies neurodégénératives
Biochem/physiol Actions
Reconnaît les protéines nitratées.
Physical form
Format : purifié
IgG de lapin purifiée dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, 0,15 M de NaCl (pH 7,4), 0,05 % d'azide de sodium et 10 mg/ml de BSA.
Produit purifié par immuno-affinité
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblotting sur les témoins d'immunoblotting à la nitryrosine (réf. 12-354)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-nitrotyrosine
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2