06-1106
Anti-Sonic Hedgehog Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
sonic hedgehog, sonic hedgehog (Drosophila) homolog, sonic hedgehog homolog (Drosophila)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHH(6469)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Sonic Hedgehog in colorectal carcinoma tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sonic Hedgehog on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human fetal skeletal muscle tissue lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable