05-983
Anti-PKC Antibody (α, β, γ), clone M110
clone M110, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
PRKCA, PRKCB, PRKCG, protein kinase C, alpha, beta, gamma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M110, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable