Key Documents
05-883
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tPA (activateur tissulaire du plasminogène), clone GMA-043
clone GMA-043, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-BAT-PA, Anti-DSPA-5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GMA-043, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLAT(5327)
mouse ... Plat(18791)
Spécificité
tPA
Immunogène
Activateur tissulaire du plasminogène humain purifié (tPA)
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
Détecter le tPA (activateur tissulaire du plasminogène) à l'aide de cet anticorps anti-tPA, clone GMA-043 dont l'utilisation a été validée en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur tPA humain
Description de la cible
PM 63 kDa
Forme physique
100 µg d'IgG de souris purifiée sur protéine G lyophilisée dans du NaH2PO4 10 mM, et NaCl 0.15 M, contenant 1,0 % de mannitol, pH 7,4.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Stella E Tsirka
Biochemical Society transactions, 30(2), 222-225 (2002-05-25)
The tissue plasminogen activator (tPA)/plasmin proteolytic system has been implicated in both physiological and pathological processes in the mammalian brain. The physiological roles include facilitating neurite outgrowth and pathfinding. The pathological role involves mediating a critical step in the progression
Tissue-type plasminogen activator: characteristics, applications and production technology.
Rouf, S A, et al.
Biotechnology Advances, 14, 239-266 (1996)
Liudi Yao et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101096-101096 (2021-08-22)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is the prototypic progressive fibrotic lung disease with a median survival of 2 to 4 years. Injury to and/or dysfunction of the alveolar epithelium is strongly implicated in IPF disease initiation, but the factors that determine whether
Liudi Yao et al.
Cell death and differentiation, 26(5), 943-957 (2018-07-28)
The contribution of epithelial-mesenchymal transition (EMT) to human lung fibrogenesis is controversial. Here we provide evidence that ZEB1-mediated EMT in human alveolar epithelial type II (ATII) cells contributes to the development of lung fibrosis by paracrine signalling to underlying fibroblasts.
Falgun Shah et al.
Cell chemical biology, 24(7), 858-869 (2017-07-04)
Cutaneous reactions represent one of the most common adverse drug effects observed in clinical trials leading to substantial compound attrition. Three negative allosteric modulators (NAMs) of metabotropic glutamate receptors (mGluRs), which represent an important target for neurological diseases, developed by