Principaux documents
05-690
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-HP1γ, clone 42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
42s2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX3(11335)
Description générale
Le facteur d'assemblage de la chromatine 1 (CAF-1) est un complexe protéique de plusieurs sous-unités, dont trois sous-unités polypeptidiques appelées p150, p60 et p48. CAF-1 est un facteur d'assemblage du nucléosome qui dépose les histones H3/H4 nouvellement synthétisées et acétylées dans la chromatine naissante pendant la réplication de l'ADN. La sous-unité p150 de CAF-1 soutient également le maintien de l'hétérochromatine, qui exige la synthèse à la fois de nouvelles histones et de protéines d'hétérochromatine et leur assemblage ordonné pendant la réplication de l'ADN.
L'hétérochromatine est caractérisée par une chromatine dense enroulée qui se réplique généralement tard pendant la phase S, a une faible densité génique et contient de larges blocs d'ADN répétitif relativement inaccessibles aux réactifs modifiant l'ADN. En phase S tardive, p150 s'associe directement aux protéines associées à l'hétérochromatine 1 (HP1α, HP1β et HP1γ). Alors que les cellules se préparent à la mitose, la sous-unité p150 de CAF-1 et certaines HP1 se dissocient progressivement de l'hétérochromatine, de manière concomitante avec la phosphorylation de l'histone H3. Les protéines HP1 s'associent à nouveau avec la chromatine à la fin de la mitose, lorsque l'histone H3 est déphosphorylée.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine HP1γ, dont le PM est d'environ 25 kDa.
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 17 à 173 de la protéine HP1γ humaine. Clone 42s2.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunohistochimie :
Cet anticorps a été utilisé par un laboratoire indépendant pour détecter les cellules positives pour la protéine HP1γ dans des tissus mammaires.
Immunoprécipitation classique et immunoprécipitation de la chromatine :
Cet anticorps a été utilisé par un laboratoire indépendant pour immunoprécipiter HP1γ à partir d'extraits nucléaires et de chromatine après pontage au formol (cross-link).
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Utilisez l'anticorps anti-HP1γ, clone 42s2 (anticorps monoclonal de souris), validé en ChIP, IHC et WB pour détecter HP1γ, également appelée homologue gamma de la protéine associée à l'hétérochromatine 1.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules HeLa extraits en milieu acide (référence n° 13-112).
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,01 à 0,1 µg/ml de ce lot a permis de détecter la protéine HP1γ phosphorylée dans des lysats de cellules HeLa extraits en milieu acide (référence n° 13-112).
Description de la cible
25 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant 0,014 M de tampon phosphate (pH 7,6), 0,175 M de NaCl, 0,07 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 ºC.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extraits de cellules HeLa en milieu acide, extraits nucléaires de cellules HEK293.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
En raison des restrictions du contrat de licence, ce produit ne peut pas être acheté en vue d'une revente.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
A NF-?B-dependent dual promoter-enhancer initiates the lipopolysaccharide-mediated transcriptional activation of the chicken lysozyme in macrophages.
Witham, J; Ouboussad, L; Lefevre, PF
Testing null
Thang Van Nguyen et al.
The Journal of experimental medicine, 204(6), 1453-1461 (2007-05-31)
Tumor suppressor p53-dependent apoptosis is critical in suppressing tumorigenesis. Previously, we reported that DNA double-strand breaks (DSBs) at the V(D)J recombination loci induced genomic instability in the developing lymphocytes of nonhomologous end-joining (NHEJ)-deficient, p53-deficient mice, which led to rapid lymphomagenesis.
Eva Bártová et al.
Differentiation; research in biological diversity, 76(1), 24-32 (2007-06-19)
Human embryonic stem cells (hES) are unique in their pluripotency and capacity for self-renewal. Therefore, we have studied the differences in the level of chromatin condensation in pluripotent and all-trans retinoic acid-differentiated hES cells. Nuclear patterns of the Oct4 (6p21.33)
Rosa M Marion et al.
Cell stem cell, 4(2), 141-154 (2009-02-10)
Telomere shortening is associated with organismal aging. iPS cells have been recently derived from old patients; however, it is not known whether telomere chromatin acquires the same characteristics as in ES cells. We show here that telomeres are elongated in
Jose A Palacios et al.
The Journal of cell biology, 191(7), 1299-1313 (2010-12-29)
Yeast Sir2 deacetylase is a component of the silent information regulator (SIR) complex encompassing Sir2/Sir3/Sir4. Sir2 is recruited to telomeres through Rap1, and this complex spreads into subtelomeric DNA via histone deacetylation. However, potential functions at telomeres for SIRT1, the