Merck
05-665
Anticorps anti-β-caténine-active (anti-ABC), clone 8E7
clone 8E7, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CTNNB, Anti-Anti-EVR7, Anti-Anti-MRD19, Anti-Anti-NEDSDV, Anti-Anti-armadillo
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8E7, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC (p), WB
Citations:
506
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
General description
92 kDa
Les caténines sont des protéines rencontrées dans des complexes avec des molécules d'adhérence cellulaire cadhérines des cellules animales. Les deux premières caténines à avoir été identifiées sont connues sous les noms de α-caténine et β-caténine. La α-caténine peut se lier à la β-caténine ainsi qu'à la lectine. La β-caténine lie le domaine cytoplasmique de certaines cadhérines.
Lorsque la β-caténine a été séquencée, on a découvert qu'elle faisait partie de la famille de protéines armadillo. Ces protéines disposent de plusieurs copies du domaine de répétition armadillo qui sert spécifiquement à lier une protéine à une autre. Une augmentation de la production de β-caténine a été observée chez les personnes atteintes de carcinome basocellulaire et entraîne une augmentation de la prolifération des tumeurs associées. Lorsque la β-caténine n'est pas associée aux cadhérines ou à l'α-caténine, elle peut interagir avec d'autres protéines telles que la protéine 1 interagissant avec la bêta-caténine (ICAT) et la protéine APC (adenomatosis polyposis coli).
Des données récentes suggèrent que la β-caténine joue un rôle important dans divers aspects de la biologie du foie, notamment le développement du foie (embryonnaire et post-natal) et la régénération du foie à la suite d'une hépatectomie. Hépatomégalie induite par l'HGF, zonation hépatique et pathogenèse du cancer du foie.
Immunogen
Protéine de fusion correspondant aux résidus 1 à 100 de la β-caténine humaine avec une étiquette histidine à l'extrémité c-terminale
Épitope : l'épitope correspond à des résidus d'acides aminés 36 à 44 (HSGATTTAP) de β-caténine humaine.
Application
Immunocytochimie : cet anticorps a été utilisé en immunocytochimie avec des marquages positifs de la membrane et du cytosol.
Un laboratoire indépendant a également rapporté que cet anticorps avait donné un immunomarquage positif pour la bêta-caténine sur des cellules 293T traitées au LiCl et fixées au méthanol (Staal, Frank J. T., 2002).
Cytométrie en flux : cet anticorps a été utilisé en cytométrie en flux à une concentration optimale de 1 μg/ml.
Immunohistochimie : cet anticorps a été utilisé en immunohistochimie pour une analyse de tissu de carcinome colorectal avec une dilution au 1/300e.
Un laboratoire indépendant a également rapporté que cet anticorps avait détecté la bêta-caténine sur des coupes d'embryon de souris (Van Noort, M., 2002).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-β-caténine-active (anti-ABC), clone 8E7, est un anticorps monoclonal de souris bien caractérisé. Cet anticorps monoclonal, aussi connu sous le nom d'anticoprs anti-bêta-caténine-1, a fait l'objet de nombreuses publications et a été validé en FC, ICC, IHC, IHC(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biochem/physiol Actions
L'épitope anticorps est conservé à 100 % dans le poisson-zèbre.
Reconnaît la forme active de la β-caténine, déphosphorylée sur Ser37 ou Thr41.
Physical form
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules A431 obtenus dans du tampon RIPA.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,2 à 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la β-caténine dans des lysats de cellules A431 obtenus dans du tampon RIPA.
Témoin
Témoin (antigène) positif : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c