Merck
05-581
Anticorps anti-CFTR, clone MM13-4
clone MM13-4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MM13-4, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
13
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MM13-4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
General description
170 kDa
Le CFTR (régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose) est un canal de chlorure (Cl) de 170 kDa qui régule le transport de sel et d'eau à travers les tissus épithéliaux, permettant de moduler la production de mucus, de sueur, de salive, de larmes et d'enzymes digestives. Les patients atteints de mucoviscidose présentent des mutations sur cette protéine, ce qui entraîne des déficiences dans le transport d'ions. Les symptômes comprennent une réduction du transport de chlorure de sodium (sueur plus riche en sel) et des problèmes digestifs et respiratoires causés par des mucosités plus épaisses. Les mutations du CFTR sont également associées à une absence bilatérale congénitale du canal déférent chez les individus de sexe masculin.
Immunogen
Peptide synthétique (RKGYRQRLELSD) correspondant aux résidus 25 à 36 du régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose humaine (CFTR). La séquence immunisante est identique à celle du singe et du lapin, 11 acides aminés sur 12 sont identiques chez le mouton, la vache et la grenouille, 10 acides aminés sur 12 chez la souris et 9 acides aminés sur 12 chez le rat. Clone MM13-4.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoprécipitation :
un laboratoire indépendant a démontré que cet anticorps immunoprécipite le CFTR à partir de lysat de cellules T84.
Immunocytochimie :
cet anticorps permet de visualiser le CFTR dans les cellules T84.
L'anticorps anti-CFTR, clone MM13-4 détecte le niveau de CFTR ; son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en IC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît le CFTR, d'un PM de 170 kDa. Deux protéines supplémentaires ont été détectées, d'un PM de 52 et 38 kDa, dans des lysats de cellules BHK transfectées par du CFTR.
La réactivité croisée avec d'autres espèces n'a pas été testée.
Physical form
Anticorps IgG1k monoclonal de souris purifié dans un tampon à base de tampon phosphate 0,02 M, pH 7,6, et de NaCl 0,25 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué en routine par western blotting sur lysats de cellules épithéliales T84 (RIPA) de carcinome du côlon humain ou cellules BHK transfectées par du CFTR.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter le CFTR dans des lysats de cellules épithéliales T84 (RIPA) de carcinome colorectal humain. Un précédent lot a détecté le CFTR dans des cellules BHK transfectées par du CFTR.
Remarque : Le CFTR peut fonctionner comme protéine diffuse dans les gels SDS-PAGE.
Témoin
Pancréas. Lysat de cellules (RIPA)
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2