Principaux documents
05-532
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-sous-unité α de la CAM kinase II, clone 6G9
clone 6G9, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CAMKA, Anti-Anti-CaMKIINalpha, Anti-Anti-CaMKIIalpha, Anti-Anti-MRD53, Anti-Anti-MRT63
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Espèces réactives
rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK2A(815)
Spécificité
α Sous-unité  de la CAM kinase II
Immunogène
Sous-unité α de la CAM kinase II de rat partiellement purifiée
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de cet anticorps anti-sous-unité α de la CAM kinase II, clone 6G9, a été validée en IH et WB pour la détection de la CAM kinase II.
Sous-domaine de recherche
Signalisation calcique, GPCR et cAMP/cGMP
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des préparations de cytosol cérébral bovin ou de microsome cérébral de rat.
Description de la cible
50 kDa
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture avant addition de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Raquel V Fornari et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 6, 10-10 (2012-03-22)
Glucocorticoids are known to enhance the consolidation of memory of emotionally arousing experiences by acting upon a network of interconnected brain regions. Although animal studies typically do not consider the insular cortex (IC) to be part of this network, the
Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase II inhibition by heparin in mesangial cells.
Xiao, W; Liu, Y; Templeton, DM
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Synergistic activation of dopamine D1 and TrkB receptors mediate gain control of synaptic plasticity in the basolateral amygdala.
Li, C; Dabrowska, J; Hazra, R; Rainnie, DG
Testing null
Lmo4 in the basolateral complex of the amygdala modulates fear learning.
Maiya, R; Kharazia, V; Lasek, AW; Heberlein, U
Testing null
Hiroyuki Koike et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 41(4), 1014-1023 (2015-08-01)
Attention is disrupted commonly in psychiatric disorders, yet mechanistic insight remains limited. Deficits in this function are associated with dorsal anterior cingulate cortex (dACC) excitotoxic lesions and pharmacological disinhibition; however, a causal relationship has not been established at the cellular