05-502
Anti-FRS2/SNT-1 Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FRS2(10818)
Spécificité
Immunogène
Application
Signalisation
Signalisation du développement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2