A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
99D, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
99D, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
General description
56 kDa
Immunogen
Protéine de fusion partielle correspondant aux acides aminés 189-398 de la protéine Bin1 humaine. Clone 99D
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-Bin1, clone 99D, est un anticorps dirigé contre Bin1 destiné à l'IP, le WB et l'IH.
Sous-domaine de recherche
BCL2 et inhibition
BCL2 et inhibition
Biochem/physiol Actions
Bin1
Physical form
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Purifié
Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, contenant 0,05 % d'azoture de sodium
Preparation Note
1 an à -20 °C
Analysis Note
Évaluée en routine par immunoblot sur du lysat de cellules C2C12 obtenu dans du tampon RIPA.
Other Notes
En raison des restrictions du contrat de licence, ce produit ne peut pas être acheté en vue d'une revente.
Remplace : MAB4131
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1