Merck
05-201
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, CH11
Synonyme(s) :
APO-1 cell surface antigen, CD95 antigen, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
CH11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
368
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-Fas (humain, activant), clone CH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
43 kDa
Le Fas/APO-1/CD95 (36 kDa) est un membre de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF), une famille de récepteurs transmembranaires. Il a été démontré que le Fas est un médiateur important de la mort cellulaire apoptotique, et qu'il est impliqué dans le processus d'inflammation. La liaison du ligand Fas (Fas-L) induit la trimérisation de Fas dans la membrane de la cellule cible. L'activation de Fas entraîne le recrutement de protéines à domaine de mort associées au Fas (FADD) au travers d'interactions entre les domaines de la mort de Fas et de FADD. La procaspase 8 se lie à la FADD liée à la Fas au travers d'interactions entre les domaines effecteurs de mort (DED) de FADD et la procaspase 8, ce qui entraîne l'activation de la caspase 8. La caspase 8 activée clive (active) d'autres procaspases, démarrant ainsi une cascade de caspases qui finit par entraîner une apoptose. Les caspases clivent les laminines nucléaires, provoquant la rupture du noyau et la perte de sa structure normale. L'apoptose induite par Fas peut être efficacement bloquée à plusieurs étapes par la protéine inhibitrice de FLICE (FLIP), par la protéine Bcl-2 ou par le modificateur de réponse de la cytokine A (CrmA).
Activité biologique
L'anticorps montre une activité cytolytique sur les cellules humaines qui expriment le Fas. Les cellules WR19L murines et les cellules L929 transfectées avec de l'ADNc codant pour le Fas humain subissent une apoptose en réponse à cet anticorps.
Immunogen
FS-7 (lignée de cellules fibroblastiques diploïdes humaines). Clone CH-11.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
La détection de Fas à l'aide de cet anticorps anti-Fas (humain, activant), clone CH11, a été publiée et validée pour les analyses en cytométrie en flux (FC), immunocytochimie (IC) et western blotting (WB).
Sous-domaine de recherche
Apoptose – Autre
Western blotting :
0.5-2 μg/ml d'un lot précédent ont permis de détecter des Fas dans un lysat de cellules Raji.
Immunocytochimie :
5-10 μg/ml d'un lot précédent ont permis la détection de Fas sur des cellules HeLa fixées au formol à 4 % et à l'acide acétique à 2 %.
Cytométrie en flux :
Un lot précédent a été testé par un laboratoire indépendant utilisant 20 μg/ml d'anticorps anti-Fas, clone CH11 (Yonehara, S., 1989 ; Kobayashi, N., 1990).
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps ne reconnaît pas le TNF et ne présente pas de réaction croisée avec le Fas de souris. Le ligand Fas induit l'apoptose dans les systèmes humain, de souris et de rat.
Cet anticorps reconnaît l'antigène de surface cellulaire Fas humain, de Pm 43 kDa, exprimé dans diverses cellules humaines, y compris les cellules myéloïdes, les cellules lymphoblastoïdes T et les fibroblastes diploïdes.
Physical form
Chromatographie d'immuno-affinité
IgM monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS à pH 7,2 avec 50 % de glycérol. Solution à -20 ºC.
Preparation Note
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Pour un recouvrement maximal du produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par démonstration de l'activité cytolytique sur les cellules humaines qui expriment le Fas. Les cellules WR19L murines et les cellules L929 transfectées avec de l'ADNc codant pour le Fas humain subissent une apoptose en réponse à cet anticorps.
Analyse du dosage de l'apoptose :
15-20 µg/ml de ce lot a permis d'induire au maximum l'apoptose de cellules Jurkat humaines, avec une mortalité de 83 % après 24 heures de traitement.
Témoin
Tumeurs hépatique et mammaire humaines, lysat de cellules Jurkat entières ou lysat de cellules Raji.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Considering Fas ligand as a target for therapy.
Linkermann, Andreas, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 9, 119-134 (2005)
M MacFarlane et al.
The Journal of cell biology, 148(6), 1239-1254 (2000-03-22)
Tumor necrosis factor-related apoptosis- inducing ligand (TRAIL) -induced apoptosis, in transformed human breast epithelial MCF-7 cells, resulted in a time-dependent activation of the initiator caspases-8 and -9 and the effector caspase-7. Cleavage of caspase-8 and its preferred substrate, Bid, preceded
A L Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 274(49), 34924-34931 (1999-11-27)
A p53-derived C-terminal peptide induced rapid apoptosis in breast cancer cell lines carrying endogenous p53 mutations or overexpressed wild-type (wt) p53 but was not toxic to nonmalignant human cell lines containing wt p53. Apoptosis occurred through a Fas/APO-1 signaling pathway