A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
bFM-1, monoclonal
Application:
Neutral, RIA
Citations:
67
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
bFM-1, monoclonal
form
liquid
mol wt
17.5 kDa
species reactivity
human, mouse, bovine, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
neutralization: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161), Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
General description
Le facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGF-2) appartient à la famille des facteurs de croissance liés à l'héparine. Il est localisé dans les cellules issues du mésoderme et du neuroectoderme et dans plusieurs cellules tumorales. Le FGF-2 existe sous quatre isoformes. Il comporte quatre résidus cystéine, de nombreux résidus basiques et deux sites actifs. La protéine FGF-2 a une structure trigonale pyramidale formée de douze feuillets-β antiparallèles. Le chromosome du FGF-2 est situé sur le chromosome humain 4q28.1.
Domaines de recherche : cancer
Domaines de recherche : cancer
17,5 kDa
Immunogen
Épitope : a.a. 5-24
Application
L'anticorps anti-FGF-2/FGF basique (neutralisant), clone bFM-1 a été utilisé dans :
Anti-FGF-2/basic FGF (neutralizing), clone bFM-1, Cat. No. 05-117, is a mouse monoclonal antibody that detects Basic fibroblast growth factor (bFGF) and is tested for use in ELISA, Western Blotting, Radioimmunoassay, and Neutralizing.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps est hautement spécifique pour la forme non dénaturée du FGF-2/FGF basique chez les bovins, les humains, le rat et la souris. Ne donne lieu à aucune réaction croisée avec le FGF acide bovin.
Physical form
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans du TBS. La protéine est mesurée par un test de microtitrage Bradford avec de l'IgG de souris comme étalon. Solution congelée.
Preparation Note
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger la fiole d'origine après décongélation et avant de retirer le bouchon.
Analysis Note
Produit évalué en routine par neutralisation de plus de 50 % de la croissance de cellules FBHE stimulées au FGF-2/bFGF.
Essai de neutralisation de l'activité du bFGF :
une concentration de 2,5 µg/ml de ce lot d'anticorps a permis de neutraliser plus de 40 % de la croissance des cellules FBHE stimulée avec 5 ng/ml de FGF-2/bFGF.
Essai de neutralisation de l'activité du bFGF :
une concentration de 2,5 µg/ml de ce lot d'anticorps a permis de neutraliser plus de 40 % de la croissance des cellules FBHE stimulée avec 5 ng/ml de FGF-2/bFGF.
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable