Principaux documents
04-953
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Smad2 (Ser465/467), clone A5S, monoclonal de lapin
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A5S, monoclonal
Espèces réactives
human, zebrafish, mouse, canine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Informations sur le gène
human ... SMAD2(4087)
Description générale
La protéine SMAD2 ou homologue 2 du gène "Mothers against decapentaplegic" est un polypeptide qui, comme son nom l'indique, est un homologue du gène MAD ("Mothers against decepentaplegic") de la drosophile. Elle appartient à la famille des protéines SMAD, qui fait partie de la superfamille des modulateurs du TGFβ. Comme bien d'autres membres de cette famille, la SMAD2 est impliquée dans la signalisation cellulaire. La protéine SMAD2 module la signalisation de l'activine et du TGFβ. Elle interagit avec la protéine d'ancrage SARA ("SMAD Anchor for Receptor Activation"). La fixation de ligands entraîne la phosphorylation de la protéine SMAD2, sa dissociation de la protéine SARA et son association avec la protéine SMAD4. Elle est alors transloquée dans le noyau, où elle forme des complexes avec d'autres protéines et joue le rôle de facteur de transcription. La protéine SMAD2 est une SMAD régulée par les récepteurs (R-SMAD) qui est activée par la kinase du récepteur de la protéine osseuse morphogénétique de type 1.
Spécificité
Reconnait la protéine Smad2 phosphorylée. Aucune réactivité croisée avec la protéine Smad3.
Réactivité croisée à prévoir avec X. laevis en raison d'une homologie de séquence.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant aux acides aminés [pS]M[pS] encadrant les sites Ser465/467 de la protéine Smad2 humaine
Application
Détectez la phospho-Smad2 (Ser465/467) avec l'anticorps anti-phospho-Smad2 (Ser465/467), clone A5S (anticorps polyclonal de lapin), qui a fait ses preuves en western blotting.
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert.
Description de la cible
55 à 60 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-953
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HL60, cellules HepG2 traitées au TGFα, ou cellules HepG2 traitées au TGFβ
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Oddrun Elise Olsen et al.
PloS one, 12(11), e0187349-e0187349 (2017-11-22)
Purified recombinant proteins for use in biomedical research are invaluable to investigate protein function. However, purity varies in protein batches made in mammalian expression systems, such as CHO-cells or HEK293-cells. This study points to caution while investigating effects of proteins
Linjia Jiang et al.
The Journal of experimental medicine, 215(5), 1337-1347 (2018-04-20)
Cell cycle quiescence is critical for hematopoietic stem cell (HSC) maintenance. TGF-β signaling in bone marrow niche has been identified in regulating HSC quiescence; however, the intrinsic regulatory mechanisms remain unclear. This study reports that Shp-1 knockout HSCs have attenuated
Amrita Chatterjee et al.
Cancer letters, 360(2), 134-140 (2015-02-11)
The mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is a critical regulator of G1 cell cycle progression. Two key substrates of mTORC1 are ribosomal subunit S6 kinase (S6K) and eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) binding protein-1 (4E-BP1). We reported previously
Shunsuke Sawada et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2023-2031 (2016-01-20)
Cytokines and their intercellular signals regulate the multipotency of mesenchymal stem cells (MSCs). The present study established the MSC lines SG‑2, ‑3, and ‑5 from the bone marrow of green fluorescent protein (GFP)‑transgenic mice. These cell lines clearly expressed mouse
Bedrich L Eckhardt et al.
PloS one, 13(5), e0195932-e0195932 (2018-05-17)
Inflammatory breast cancer (IBC) is a rare and aggressive presentation of invasive breast cancer with a 62% to 68% 5-year survival rate. It is the most lethal form of breast cancer, and early recognition and treatment is important for patient