Principaux documents
04-1571
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-sous-unité B1 de l'ARN polymérase II (CTD phosphorylé sur Ser2), clone 3E10
clone 3E10, from rat
Synonyme(s) :
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer2)
Informations sur le gène
human ... POLR2B(5431)
Description générale
La sous-unité B1 de l'ARN polymérase II (RPB1) est la plus grande sous-unité du complexe ARN polymérase II. En tant qu'holoenzyme, l'ARN polymérase II catalyse la transcription de l'ADN eucaryote en ARN en utilisant comme substrat les quatre triphosphates ribonucléotides. La sous-unité RPB1, associée à d'autres sous-unités polymérases, forme une grande fente centrale qui maintient le contact entre le site actif de l'enzyme, la matrice ADN et le transcrit ARN naissant. Cette sous-unité contient également un domaine carboxy-terminal (CTD) composé de répétitions d'heptapeptides en tandem. La phosphorylation active la sous-unité bêta de l'ARN polymérase II, ce qui lui permet de servir de plateforme d'assemblage pour des sous-unités supplémentaires qui modulent l'initiation, l'élongation, la terminaison et le traitement de l'ARNm. Lors de la transcription active de l'ARN polymérase, les ‘Ser-2’ et ‘Ser-5’ de la répétition heptapeptidique sont phosphorylées. La Ser-7 est phosphorylée avant le début de la transcription dans les régions promotrices.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le CTD de la sous-unité B1 de l'ARN polymérase II en cas de phosphorylation au niveau de la Ser2.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'ovalbumine correspondant au CTD de la sous-unité B1 de l'ARN polymérase humaine phosphorylée au niveau de la Ser2.
Épitope : Ser2
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : un lot représentatif a été utilisé en ChIP par un laboratoire indépendant. (Chapman, R. et al. [2007]. Science. 318[5857]:1780-1782.)
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-sous-unité B1 de l'ARN polymérase II (CTD phosphorylé sur Ser-2), clone 3E10, est un anticorps monoclonal de rat permettant de détecter la sous-unité B1 de l'ARN polymérase II (CTD phosphorylé sur Ser-2) dont l'utilisation a été validée en WB et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules NIH/3T3 non traitées et traitées par γ-PPase.
Analyse par western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le CTD de l'ARN polymérase II dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3 non traitées et traitées par γ-PPase.
Description de la cible
env. 220 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules NIH/3T3 non traitées et traitées par une protéine phosphatase γ (γ-PPase)
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Ian Bayles et al.
The Journal of clinical investigation, 129(10), 4377-4392 (2019-09-10)
Despite progress in intensification of therapy, outcomes for patients with metastatic osteosarcoma (OS) have not improved in thirty years. We developed a system that enabled preclinical screening of compounds against metastatic OS cells in the context of the native lung
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events