04-1481
Anti-RPA2 p34 Antibody, clone RPA20 1-46
from mouse, clone RPA20, clone 1-46
Synonyme(s) :
RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, Replication factor A protein 2, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, Replication protein A 32kDa subunit, RF-A, replication factor-A protein 2, p32, p34, RPA2, REPA2, RPA32.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-46, monoclonal
RPA20, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPA2(6118)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RPA2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate