Accéder au contenu
02-104
Extrait d′hypophyse bovine - 150 mg
Upstate®, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Extrait de bovin, Extrait d’hypophyse de bovin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
L'extrait hypophysaire bovin à utiliser comme supplément de milieu de culture cellulaire est disponible en format 150 mg et a été optimisé et validé pour la culture cellulaire.
À utiliser comme supplément pour milieux de culture cellulaire
Physical form
Produit lyophilisé à partir d'eau stérile contenant du NaCl
Preparation Note
Produit lyophilisé : stable 2 ans à 4 °C à partir de la date d'expédition. Produit réhydraté : stable pendant 3 mois à 20 °C.
Analysis Note
Produit évalué en routine par un test de croissance de cellules endothéliales de cœur de fœtus bovin cultivées pendant 5 jours.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1