Key Documents
T-186
Supelco
Taxifolin
new
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Taxifolin, (2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.25
Numéro Beilstein :
5299277
Numéro MDL:
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable