Key Documents
900601P
Avanti
Photoclick sphingosine-1-phosphate
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2S,3R,E)-2-ammonio-3-hydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H34N3O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.46
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900601P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable