Principaux documents
878126P
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126P, powder
Synonyme(s) :
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H54NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 878126P
Type de lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
Clé InChI
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
Application
C18:1 Lyso PAF, also known as 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for evaluating substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Advances in Clinical Chemistry (2005)