870713P
Avanti
13:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870713P, powder
Synonyme(s) :
tridecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870713P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870713P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3