860840P
Avanti
C18(2R-OH) Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P, powder
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β1-1′-N-[2′′(R)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860840P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860840P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(50)43-34(33-51-42-40(49)39(48)38(47)37(32-44)52-42)35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,34-40,42,44-49H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,50)/b30-28+/t34-,35+,36+,37+,38-,39-,40+
Clé InChI
ONDPKGSAWAOCRS-KCJZCHLQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available