860817P
Avanti
17:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860817P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxyheptadecanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860817P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860817P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C35H69NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(38)32(31-37)36-35(40)34(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-34,37-39H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,36,40)/b29-27+/t32-,33+,34+/m0/s1
Clé InChI
MBKBHFOACJJHAN-NBVWUYLUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3