860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable