860656P
Avanti
Lyso SM (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P, powder
Synonyme(s) :
Sphingosylphosphorylcholine (C17 base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860656P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860656P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O