860582P
Avanti
06:0 SM (d18:1/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582P, powder
Synonyme(s) :
N-hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860582P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
Clé InChI
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Application
- to study its effect on C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12)-induced cell migration using a transwell migration assay
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
- as a component of lipid substrate mixture for substrate specificity studies of neutral sphingomyelinase fromTrypanosoma brucei
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable