860545P
Avanti
C12 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860545P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β-1,1′ N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860545P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860545P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860545P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C42H79NO13/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-31(46)30(43-34(47)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)29-53-41-39(52)37(50)40(33(28-45)55-41)56-42-38(51)36(49)35(48)32(27-44)54-42/h23,25,30-33,35-42,44-46,48-52H,3-22,24,26-29H2,1-2H3,(H,43,47)/b25-23+/t30-,31+,32?,33?,35-,36?,37?,38?,39?,40+,41+,42-/m0/s1
Clé InChI
KNWHKVBHCLQVFX-NKNVVQMUSA-N
Application
- as a lipid standard for the quantification of lipid in planarians using mass spectrometry
- in lipid binding assay to assess the binding of monoclonal antibodies (mAbs)
- as an internal standard for lipid extraction from mice using Bligh and Dyer procedure
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3