Principaux documents
860376P
Avanti
18:0 aminoethyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
18:0 aminoethyl PC, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H91N2O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
819.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860376P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable