Principaux documents
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36D72NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
750.38
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable