Principaux documents
860066P
Avanti
Brain CPE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Ceramide phosphoethanolamine (brain, porcine)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H77N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
689.00
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (860066P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860066P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)40-36(35-46-47(43,44)45-34-33-39)37(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,36-37,41H,3-28,30,32-35,39H2,1-2H3,(H,40,42)(H,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1
Clé InChI
ODXAYQMCAAQOSY-YPDYIYJKSA-N
Description générale
Ceramide phosphoethanolamine (CPE) is a sphingolipid found in mammalian cells, bacteria and invertebrates. It is a major sphingolipid found in the cell membrane of Drosophila and Musca. A high level of CPE is observed in mammalian brain and testis and lower levels in liver and heart. CPE is a precursor for the production of sphingomyelin in the liver.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Ceramide phosphoethanolamine, an enigmatic cellular membrane sphingolipid
Panevska A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2019)