860060P
Avanti
Ganglioside GD3 (Bovine Milk)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
110954
About This Item
Produits recommandés
Description
GD3 Ganglioside (Milk, Bovine-Ammonium Salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860060P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860060P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@@](NC(
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available