858142P
Avanti
16:0 Lyso PS
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/0:0); 110723
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (858142P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (858142P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858142P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(25)30-16-19(24)17-31-33(28,29)32-18-20(23)22(26)27;/h19-20,24H,2-18,23H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t19-,20+;/m1./s1
Clé InChI
MNVYLWFGOUZBHG-FDOHDBATSA-M
Catégories apparentées
Application
Conditionnement