810604P
Avanti
16:0-16 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-stearoyl-(16-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810604P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810604P
Type de lipide
ESR probes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit