810288P
Avanti
16:0 TopFluor™ cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810288P, powder
Synonyme(s) :
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesteryl palmitate
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810288P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810288P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques