810240P
Avanti
TopFluor™ TMR PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810240P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available