810195P
Avanti
18:1-12:0 NBD PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810195P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810195P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques